4-Brom-2-chloranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7470-5G OS-7470-25G OS-7470-100G
COBBOS-7470-5GEA 21.6 EUR
COBBOS-7470-5G COBBOS-7470-25G COBBOS-7470-100G
4-Brom-2-chloranilin
4-Brom-2-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 71
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007660
CAS-Nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III