4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Brom-α,α,α-trifluor-m-toluidin, 5-Amino-2-brom-α,α,α-trifluortoluol
OT-0494-25G OT-0494-100G
COBBOT-0494-25GEA 0 EUR
COBBOT-0494-25G COBBOT-0494-100G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240.02 g/mol
Siedepunkt: 81…84 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
MDL: MFCD00007827
CAS-Nummer: 393-36-2
EINECS: 206-885-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III