4-Brom-3-chlor-2-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1104-100G
AN-1104-25G
COBBAN-1104-100GEA
398
EUR
COBBAN-1104-100G
COBBAN-1104-25G
4-Brom-3-chlor-2-fluoranilin
4-Brom-3-chlor-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₄BrClFN Molecular Weight: 224.46 g/mol |
MDL:
MFCD04039280 CAS-Nummer: 115843-99-7 |