4-Brom-3-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
AN-1327-25G AN-1327-100G AN-1327-5G
COBBAN-1327-25GEA 0 EUR
COBBAN-1327-25G COBBAN-1327-100G COBBAN-1327-5G
4-Brom-3-fluoranilin
4-Brom-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 231
Schmelzpunkt: 72…73 °C
MDL: MFCD00672933
CAS-Nummer: 656-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III