2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
FL3839.25
FL3839.100
CHMPFL3839.25EA
0
EUR
CHMPFL3839.25
CHMPFL3839.100
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClFNO Molecular Weight: 249.67 g/mol Siedepunkt: 364 Schmelzpunkt: 94…95 °C |
MDL:
MFCD00038381 CAS-Nummer: 784-38-3 EINECS: 212-316-8 |