2-Amino-5-chlorbenzophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000
103340250
103345000
ACRO103341000EA
38.6
EUR
ACRO103341000
ACRO103340250
ACRO103345000
2-Amino-5-chlorbenzophenon 98%
2-Amino-5-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀ClNO Molecular Weight: 231.68 g/mol Siedepunkt: 207 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 96…100 °C Flammpunkt: 211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007839 CAS-Nummer: 719-59-5 EINECS: 211-949-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 100 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...