2-Amino-5-chlorbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15720.0E A15720.22 A15720.36
A15720.0EEA 476 EUR
A15720.0E A15720.22 A15720.36
2-Amino-5-chlorbenzophenon ≥98%
2-Amino-5-chlorbenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 719-59-5 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Flash Point: 211°(412°F) Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 475640 MDL No.: MFCD00007839
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
Molecular Weight: 231.68 g/mol
Siedepunkt: 424
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Dichte: 1.33
Flammpunkt: 211 °C (412 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007839
CAS-Nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7