2-Amino-5-chlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A45564-100G A45564-25G
SIALA45564-100GEA 60.5 EUR
SIALA45564-100G SIALA45564-25G
2-Amino-5-chlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
Molecular Weight: 231,68 g/mol
Siedepunkt: 424 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…99 °C
MDL: MFCD00007839
CAS-Nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7