4-Chlor-m-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Amino-2-chloranisol, 4-Chlor-3-anisidin, 4-Chlor-3-methoxyanilin
AN-1266-5G
AN-1266-25G
AN-1266-1G
COBBAN-1266-5GEA
88.6
EUR
COBBAN-1266-5G
COBBAN-1266-25G
COBBAN-1266-1G
4-Chlor-m-anisidin
4-Chlor-m-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157.6 g/mol |
MDL:
MFCD00672967 CAS-Nummer: 13726-14-2 UN: 2233 ADR: 6.1 III |