4-Cyan-2-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1059-100G
AN-1059-25G
AN-1059-5G
COBBAN-1059-100GEA
310
EUR
COBBAN-1059-100G
COBBAN-1059-25G
COBBAN-1059-5G
4-Cyan-2-fluoranilin
4-Cyan-2-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136,13 g/mol |
MDL:
MFCD00055559 CAS-Nummer: 63069-50-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |