4'-Aminoacetophenon

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

SB01175.1 SB01175.10 SB01175.50
MAYBSB01175.1EA 0 EUR
MAYBSB01175.1 MAYBSB01175.10 MAYBSB01175.50
4'-Aminoacetophenon
4'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007896
CAS-Nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR