4-Fluor-2-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7693-5G OS-7693-25G OS-7693-100G
COBBOS-7693-5GEA 25.9 EUR
COBBOS-7693-5G COBBOS-7693-25G COBBOS-7693-100G
4-Fluor-2-iodanilin
4-Fluor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Molecular Weight: 237,02 g/mol
MDL: MFCD00042584
CAS-Nummer: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III