4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: α,α,α,4-Tetrafluor-m-toluidin, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluortoluol
OS-7462-100G OS-7462-25G
COBBOS-7462-100GEA 0 EUR
COBBOS-7462-100G COBBOS-7462-25G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 207
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007834
CAS-Nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III