4-Fluor-m-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluor-3-anisidin, 5-Amino-2-fluoranisol, 4-Fluor-3-methoxyanilin
AN-1070-5G
AN-1070-25G
AN-1070-1G
COBBAN-1070-5GEA
63.4
EUR
COBBAN-1070-5G
COBBAN-1070-25G
COBBAN-1070-1G
4-Fluor-m-anisidin
4-Fluor-m-anisidin
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,15 g/mol |
MDL:
MFCD00665789 CAS-Nummer: 64465-53-8 |