3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Amino-2-methoxybenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)-4-methoxyanilin, 4-Amino-2-(trifluormethyl)anisol, 3-(Trifluormethyl)-4-anisidin, 4-Methoxy-3-(trifluormethyl)anilin
AN-1318-1G
AN-1318-5G
AN-1318-25G
COBBAN-1318-1GEA
25.5
EUR
COBBAN-1318-1G
COBBAN-1318-5G
COBBAN-1318-25G
3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol Siedepunkt: 112 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 59…60 °C |
MDL:
MFCD00043460 CAS-Nummer: 393-15-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |