2-Nitro-p-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-nitrotoluol, 2-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-2-nitroanilin
AN-1227-5G AN-1227-100G AN-1227-25G
COBBAN-1227-5GEA 25.5 EUR
COBBAN-1227-5G COBBAN-1227-100G COBBAN-1227-25G
2-Nitro-p-toluidin
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 303
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 1.164 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007907
CAS-Nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III