2-Amino-5-nitrobenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Amino-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211737-100G 211737-25G
SIAL211737-100GEA 150 EUR
SIAL211737-100G SIAL211737-25G
2-Amino-5-nitrobenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 242,23 g/mol
Schmelzpunkt: 163,5 °C
Dichte: 1,474 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007364
CAS-Nummer: 1775-95-7
EINECS: 217-207-9