Amantadin Hydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Adamantylamin Hydrochlorid, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan Hydrochlorid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylaminhydrochlorid, 1-Adamantanammoniumchlorid, 1-Aminoadamantan Hydrochlorid
151670250 151671000
ACRO151670250EA 57.6 EUR
ACRO151670250 ACRO151671000
Amantadin Hydrochlorid 99+%
Amantadin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Molecular Weight: 187,71 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
MDL: MFCD00074723
CAS-Nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %