Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O)
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12636.0050 1.12636.2500 1.12636.4000 1.12636.9185 1.12636.9030
1.12636.0050EA 85.7 EUR
1.12636.0050 1.12636.2500 1.12636.4000 1.12636.9185 1.12636.9030
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O)
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid