Amantadin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Adamantylamin Hydrochlorid, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan Hydrochlorid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylaminhydrochlorid, 1-Adamantanammoniumchlorid, 1-Aminoadamantan Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20015.0010 8.20015.0050
8.20015.0010EA 60 EUR
8.20015.0010 8.20015.0050
Amantadin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Amantadin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Molecular Weight: 187.71 g/mol
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074723
CAS-Nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 360 °C
Molar Mass 187.71 g/mol