Amantadin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Adamantylamin Hydrochlorid, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan Hydrochlorid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylaminhydrochlorid, 1-Adamantanammoniumchlorid, 1-Aminoadamantan Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A1260-5G A1260-100G A1260-25G
SIALA1260-5GEA 28.5 EUR
SIALA1260-5G SIALA1260-100G SIALA1260-25G
Amantadin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Amantadin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Molecular Weight: 187.71 g/mol
Schmelzpunkt: 360
MDL: MFCD00074723
CAS-Nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2