1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Brom-3,6-dioxaheptan, 2-(2-Methoxyethoxy)ethylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639842-10G 639842-50G
SIAL639842-10GEA 242 EUR
SIAL639842-10G SIAL639842-50G
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan , Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,6-dioxaheptan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 183,05 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000238
CAS-Nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6