2-Brombenzylalkohol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanol
OS-7635-5G OS-7635-25G OS-7635-100G
COBBOS-7635-5GEA 25.5 EUR
COBBOS-7635-5G COBBOS-7635-25G COBBOS-7635-100G
2-Brombenzylalkohol
2-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
MDL: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4