3-Brom-2,4-dichlortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0577-5G OT-0577-1G
COBBOT-0577-5GEA 379 EUR
COBBOT-0577-5G COBBOT-0577-1G
3-Brom-2,4-dichlortoluol
3-Brom-2,4-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
MDL: MFCD00079712
CAS-Nummer: 206559-41-3