4-Brom-3,5-xylenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Brom-5-hydroxy-3-xylol, 4-Brom-3,5-dimethylphenol
OT-0433-5G OT-0433-25G OT-0433-100G
COBBOT-0433-5GEA 37.9 EUR
COBBOT-0433-5G COBBOT-0433-25G COBBOT-0433-100G
4-Brom-3,5-xylenol
4-Brom-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201.06 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 116
MDL: MFCD00002315
CAS-Nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8