4-Brom-3-chlor-2-fluoriodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
HC-3197-5G HC-3197-1G HC-3197-25G
COBBHC-3197-5GEA 0 EUR
COBBHC-3197-5G COBBHC-3197-1G COBBHC-3197-25G
4-Brom-3-chlor-2-fluoriodbenzol
4-Brom-3-chlor-2-fluoriodbenzol
Formel: C₆H₂BrClFI
MDL: MFCD09878167
CAS-Nummer: 1000573-03-4