3-Brom-2-chlortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0548-5G
OT-0548-25G
OT-0548-1G
COBBOT-0548-5GEA
122
EUR
COBBOT-0548-5G
COBBOT-0548-25G
COBBOT-0548-1G
3-Brom-2-chlortoluol
3-Brom-2-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol |
MDL:
MFCD07782165 CAS-Nummer: 97329-43-6 |