4-Brom-3-chlorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7575-5G OS-7575-1G
COBBOS-7575-5GEA 76.1 EUR
COBBOS-7575-5G COBBOS-7575-1G
4-Brom-3-chlorbenzonitril
4-Brom-3-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Molecular Weight: 216,46 g/mol
MDL: MFCD09834777
CAS-Nummer: 57418-97-0