4-Brom-3-chlorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1044-1G
AN-1044-5G
AN-1044-25G
COBBAN-1044-1GEA
0
EUR
COBBAN-1044-1G
COBBAN-1044-5G
COBBAN-1044-25G
4-Brom-3-chlorphenol
4-Brom-3-chlorphenol
Formel:
C₆H₄BrClO Molecular Weight: 207,45 g/mol |
MDL:
MFCD00070744 CAS-Nummer: 13631-21-5 |