4-Brom-3-chloranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0446-5G
OT-0446-25G
OT-0446-100G
COBBOT-0446-5GEA
50.9
EUR
COBBOT-0446-5G
COBBOT-0446-25G
COBBOT-0446-100G
4-Brom-3-chloranisol
4-Brom-3-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Molecular Weight: 221,48 g/mol |
MDL:
MFCD00070742 CAS-Nummer: 50638-46-5 |