2-Brom-5-fluorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7576-5G OS-7576-25G
COBBOS-7576-5GEA 50.9 EUR
COBBOS-7576-5G COBBOS-7576-25G
2-Brom-5-fluorbenzonitril
2-Brom-5-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142875
CAS-Nummer: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III