2-Brom-4-fluorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
05-0062.1
05-0062.5
CHMP05-0062.1EA
0
EUR
CHMP05-0062.1
CHMP05-0062.5
2-Brom-4-fluorbenzonitril
2-Brom-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrFN Molecular Weight: 200.01 g/mol |
MDL:
MFCD00672924 CAS-Nummer: 36282-26-5 EINECS: 252-949-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |