2-Brombenzonitril

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: o-Bromobenzonitrile

BK-4528-25G BK-4528-100G BK-4528-500G
COBBBK-4528-25GEA 47.3 EUR
COBBBK-4528-25G COBBBK-4528-100G COBBBK-4528-500G
2-Brombenzonitril
2-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001772
CAS-Nummer: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR