2'-Bromacetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Bromacetophenon
OS-7606-5G
OS-7606-25G
OS-7606-100G
COBBOS-7606-5GEA
0
EUR
COBBOS-7606-5G
COBBOS-7606-25G
COBBOS-7606-100G
2'-Bromacetophenon
2'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1,476 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000067 CAS-Nummer: 2142-69-0 EINECS: 218-398-1 |