4-Brom-3-fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32488.06 H32488.14
H32488.06EA 54.2 EUR
H32488.06 H32488.14
4-Brom-3-fluorphenol ≥98%
4-Brom-3-fluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 121219-03-2 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Melting Point: 71-73° MDL No.: MFCD00051907
Formel: C₆H₄BrFO
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051907
CAS-Nummer: 121219-03-2