1-Brom-2-fluor-4-iod-5-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3154-5G
HC-3154-1G
COBBHC-3154-5GEA
884
EUR
COBBHC-3154-5G
COBBHC-3154-1G
1-Brom-2-fluor-4-iod-5-nitrobenzol
1-Bromo-2-fluoro-4-iodo-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrFINO₂ |
MDL:
MFCD16295088 CAS-Nummer: 1226808-77-0 |