4-Brom-3-fluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
AN-1047-25G AN-1047-100G
COBBAN-1047-25GEA 42.3 EUR
COBBAN-1047-25G COBBAN-1047-100G
4-Brom-3-fluortoluol
4-Brom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 186
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040940
CAS-Nummer: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III