1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-1-fluor-4-nitrobenzol, 3-Brom-4-fluornitrobenzol
OS-7447-5G
OS-7447-25G
OS-7447-100G
COBBOS-7447-5GEA
26.2
EUR
COBBOS-7447-5G
COBBOS-7447-25G
COBBOS-7447-100G
1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol |
MDL:
MFCD00055433 CAS-Nummer: 701-45-1 EINECS: 211-855-6 |