1-Brom-2-fluor-6-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-1-fluor-3-nitrobenzol, 2-Brom-3-fluornitrobenzol
OS-7445-5G
OS-7445-25G
OS-7445-1G
COBBOS-7445-5GEA
260
EUR
COBBOS-7445-5G
COBBOS-7445-25G
COBBOS-7445-1G
1-Brom-2-fluor-6-nitrobenzol
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol |
MDL:
MFCD07782080 CAS-Nummer: 59255-94-6 |