2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethoxy)benzol
H26389.06
H26389.14
H26389.06EA
93.2
EUR
H26389.06
H26389.14
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol ≥97%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 205371-26-2
Molecular Formula: C7H4BrF3O2
Formula Weight: 257.01
Refractive Index: 1.4815
Formel:
C₇H₄BrF₃O₂ Molecular Weight: 257.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660162 CAS-Nummer: 205371-26-2 EINECS: None |