2-Brom-5-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Brom-2-hydroxy-4-methoxybenzol, 4-Brom-3-hydroxyanisol
OT-0669-5G
OT-0669-1G
COBBOT-0669-5GEA
312
EUR
COBBOT-0669-5G
COBBOT-0669-1G
2-Brom-5-methoxyphenol
2-Brom-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD03428523 CAS-Nummer: 63604-94-4 |