2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
OT-1249-5G
OT-1249-25G
OT-1249-1G
COBBOT-1249-5GEA
76.8
EUR
COBBOT-1249-5G
COBBOT-1249-25G
COBBOT-1249-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O Molecular Weight: 241.01 |
MDL:
MFCD06657954 CAS-Nummer: 81107-97-3 |