2-Brom-4-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0487-100G
OT-0487-5G
OT-0487-1G
OT-0487-25G
COBBOT-0487-100GEA
0
EUR
COBBOT-0487-100G
COBBOT-0487-5G
COBBOT-0487-1G
COBBOT-0487-25G
2-Brom-4-methoxyphenol
2-Brom-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD02113712 CAS-Nummer: 17332-11-5 |