4-Brom-3-iodbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3222-5G HC-3222-25G HC-3222-1G
COBBHC-3222-5GEA 0 EUR
COBBHC-3222-5G COBBHC-3222-25G COBBHC-3222-1G
4-Brom-3-iodbenzotrifluorid
4-Brom-3-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃I
MDL: MFCD09800691
CAS-Nummer: 640280-28-0