1-Brom-2-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
HC-2601-25G HC-2601-100G
COBBHC-2601-25GEA 50.9 EUR
COBBHC-2601-25G COBBHC-2601-100G
1-Brom-2-iodbenzol
1-Brom-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001030
CAS-Nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9