1-Brom-2-methoxynaphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OT-1105-5G OT-1105-1G OT-1105-25G
COBBOT-1105-5GEA 38.2 EUR
COBBOT-1105-5G COBBOT-1105-1G COBBOT-1105-25G
1-Brom-2-methoxynaphthalin
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₉BrO
Molecular Weight: 237,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055374
CAS-Nummer: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1