2-Brom-6-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OT-0053-25G OT-0053-100G OT-0053-5G
COBBOT-0053-25GEA 293 EUR
COBBOT-0053-25G COBBOT-0053-100G COBBOT-0053-5G
2-Brom-6-nitrotoluol
2-Brom-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009792
CAS-Nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4