3-Brombenzylalkohol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Bromophenyl)methanol
OS-7638-5G
OS-7638-25G
OS-7638-100G
COBBOS-7638-5GEA
26.2
EUR
COBBOS-7638-5G
COBBOS-7638-25G
COBBOS-7638-100G
3-Brombenzylalkohol
3-Brombenzylalkohol
Formel:
C₇H₇BrO Molecular Weight: 187,04 g/mol Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa) Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004629 CAS-Nummer: 15852-73-0 EINECS: 239-975-4 |