2-Brom-4,5-difluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
OS-7562-5G OS-7562-25G OS-7562-100G
COBBOS-7562-5GEA 0 EUR
COBBOS-7562-5G COBBOS-7562-25G COBBOS-7562-100G
2-Brom-4,5-difluorphenol
2-Brom-4,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MDL: MFCD00070751
CAS-Nummer: 166281-37-4