2-Brom-4,5-difluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
OS-7548-1G
OS-7548-25G
OS-7548-5G
COBBOS-7548-1GEA
21.6
EUR
COBBOS-7548-1G
COBBOS-7548-25G
COBBOS-7548-5G
2-Brom-4,5-difluoranisol
2-Brom-4,5-difluoranisol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223,02 g/mol |
MDL:
MFCD00070753 CAS-Nummer: 202865-58-5 |